missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl p-Toluylketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl p-Toluylketone |
| CAS | 2001-28-7 |
| Molekylær formel | C15 H14 O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O/c1-12-7-9-14(10-8-12)15(16)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(4-methylphenyl)-2-phenylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vægt | 210.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?