missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl Oxirane-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Oxirane-2-carboxylate |
| CAS | 70347-93-2 |
| Molekylær formel | C10 H10 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(9-7-12-9)13-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| SMIL | O=C(OCc1ccccc1)C2CO2 |
| IUPAC navn | benzyl oxirane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.185 |
| Formel vægt | 178.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?