Få mere at vide
Benzylnikotinat, Mikromol™
Artikelnummer. 17932216
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17932216 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17932216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0104.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzylnikotinat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic acid benzyl ester
CAS 94-44-0
Analyt- eller komponentnavne Nicotinic acid benzyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid phenylmethyl ester, Nicotinic acid benzyl ester, Benzyl nicotinate, Benzyl pyridine-3-carboxylate, Niacin benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Rubriment
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
SMIL O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2
IUPAC navn Benzylipridin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 213.23
Mængde 500 mg
Formel vægt 213,079 g/mol