Få mere at vide
Benzylnikotinat, LoGiCal
Artikelnummer. 30463790
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463790 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463790 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0104.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic acid benzyl ester
CAS 94-44-0
Analyt- eller komponentnavne Nicotinic acid benzyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid phenylmethyl ester, Nicotinic acid benzyl ester, Benzyl nicotinate, Benzyl pyridine-3-carboxylate, Niacin benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Rubriment
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Løsningstype Fedt
SMIL O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2
IUPAC navn Benzylipridin-3-carboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 213.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 213,079 g/mol