Få mere at vide
Benzylnikotinat, 98%
Artikelnummer. 11395189
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395189 50 g 50g
11305199 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18505.18
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-44-0 | C13H11NO2 | 213,236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-44-0
Molekylær formel C13H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 213.236
MDL nummer MFCD00023584
InChI nøgle KVYGGMBOZFWZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl nicotinate, nicotinic acid benzyl ester, rubriment, pycaril, pykaryl, niacin benzyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, benzylis nicotinas, nicotinic acid, benzyl ester, nicotinsaeurebenzylester
PubChem CID 7191
ChEBI CHEBI:31268
IUPAC navn benzylpyridin-3-carboxylat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl nicotinate
Smeltepunkt 21 °C til 23 °C
Tæthed 1.165
Kogepunkt 179 °C til 180 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 170 °C (338 °F)
Brydningsindeks 1.57
Mængde 50 g
Beilstein 159169
Merck Index 14,6526
Formel vægt 213.24
Procent renhed 99%