missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl N-(Diphenylmethylene)-L-serinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl N-(Diphenylmethylene)-L-serinate |
| CAS | 145362-72-7 |
| Molekylær formel | C23 H21 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21NO3/c25-16-21(23(26)27-17-18-10-4-1-5-11-18)24-22(19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21,25H,16-17H2/t21-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H](N=C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl (2S)-2-(benzhydrylideneamino)-3-hydroxypropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.42 |
| Formel vægt | 359.1521 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?