Få mere at vide
Benzyl n-butylphthalat-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, benzylbutyl ester (3,4,5,6) D4 |
| CAS | 93951-88-3 |
| Molekylær formel | C19 2H4 H16 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic-d4 Acid 1-Butyl 2-(Phenylmethyl) Ester, Phthalic Acid-d4 Benzyl Butyl Ester, BBP-d4, Benzyl n-Butyl Phthalate-d4, Butyl Benzyl Phthalate-d4, Diacizer D 160-d4, Ketjenflex 160-d4, NSC 71001-d4, Palatinol BB-d4, S 160-d4, Sant 160-d4, Santicizer 160-d4, Santicizer C 160-d4, Santicizer S 106-d4, Santicizer S 160-d4 Sicol 160-d4, Spatozoate-d4, Unimoll BB-d4, n-Butyl Benzyl Phthalate-d4, n-Butyl Benzyl Phthalate-d4 Diester, BBP-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12 H,2-3,13-14H2,1H3/i7D,8 D,11 D,12 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCCCC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-O-benzyl 1-O-butyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzen-1,2-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.38 |
| Formel vægt | 316,1613 g/mol |
| Vis mere |