missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl N-Acetyl-4,6-O-benzylidene-Alpha-D-muramic Acid, TRC

Artikelnummer. 30338490
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338490 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB22325050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl N-Acetyl-4,6-O-benzylidene-a-D-muramic Acid
CAS 2862-03-5
Molekylær formel C25H29NO8
Mængde 50 mg
Synonym α-Muramic acid, N-acetyl-1-O-(phenylmethyl)-4,6-O-(phenylmethylene)-, Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy- (7CI), Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-, α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-3-O-(1-carboxyethyl)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-, [3(R)]-, N-Acetyl-1-O-(phenylmethyl)-4,6-O-(phenylmethylene)-α-muramic acid, α-O-Benzyl-4,6-O-benzylidene-N-acetylmuramic acid, N-Acetyl-1-O-benzyl-4,6-O-(benzylidene)-α-muramic Acid
InChI formel InChI=1S/C25H29NO8/c1-15(23(28)29)32-22-20(26-16(2)27)25(30-13-17-9-5-3-6-10-17)33-19-14-31-24(34-21(19)22)18-11-7-4-8-12-18/h3-12,15,19-22,24-25H,13-14H2,1-2H3,(H,26,27)(H,28,29)/t15-,19-,20-,21-,22-,24?,25+/m1/s1
SMIL C[C@@H](O[C@@H]1[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@@H]13)c4ccccc4)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-7-acetamido-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 471.5
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.