Få mere at vide
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30802272
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
500g
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30802272 25 g 25g
30800057 250 mg 250mg
30796238 100 g 100g
30788127 1 g 1g
30800745 500 g 500g
30787284 10 g 10g
30791776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30802272 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11618325g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
CAS 18807-71-1
Molekylær formel C10H15ClN2O2
MDL nummer MFCD00270150
Mængde 25 g
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCN.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 230.69
Procent renhed 97%