Få mere at vide
Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate, Mikromol™
Artikelnummer. 17901276
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17901276 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17901276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3641.200025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate
CAS 24666-55-5
Analyt- eller komponentnavne Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, phenylmethyl ester (ACI), 3-Piperidinecarbamic acid, 2,6-dioxo-, benzyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Carbamic acid, (2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)carbamate (ACI), Benzyl (2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11-7-6-10(12(17)15-11)14-13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,18)(H,15,16,17)
SMIL O=C(NC1CCC(=O)NC1=O)OCc2ccccc2
IUPAC navn benzyl N-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 262.2613
Mængde 25 mg
Formel vægt 262.0954 g/mol