missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl N-[(1R)-1-[Methoxy(methyl)carbamoyl]ethyl]carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl N-[(1R)-1-[Methoxy(methyl)carbamoyl]ethyl]carbamate |
| CAS | 152169-60-3 |
| Molekylær formel | C13H18N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O4/c1-10(12(16)15(2)18-3)14-13(17)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,9H2,1-3H3,(H,14,17)/t10-/m1/s1 |
| SMIL | CON(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl N-[(2R)-1-[methoxy(methyl)amino]-1-oxopropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vægt | 266.1267 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?