Få mere at vide
Benzylmethylmalnonat, TRC
Artikelnummer. 30340123
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30340123 5 g
1 options
Artikelnummer. 30340123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2854755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Methyl Malnonate
CAS 52267-39-7
Molekylær formel C11H12O4
Mængde 5 g
Synonym Propanedioic Acid Methyl Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
SMIL O=C(OC)CC(OCC1=CC=CC=C1)=O
IUPAC navn Benzylmethyl Malnonat
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Formel vægt 208.07