Få mere at vide
Benzyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 7559-62-8 |
| Molekylær formel | C8 H10 O2 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2S2/c1-12(9,10)11-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | methylsulfonylsulfanylmethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.29 |
| Formel vægt | 202.0122 |