Få mere at vide
Benzylmethacrylat, 98%, stik. med ca. 50-100 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11313026
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313026 50 g 50g
11323026 250 g 250g
11333026 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10840.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2495-37-6 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Benzylmethacrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzylmethacrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er følsom over for lys og varme. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2495-37-6
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.215
MDL nummer MFCD00053684
InChI nøgle AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzylmethacrylate, methacrylic acid benzyl ester, methacrylic acid, benzyl ester, unii-z3248k2ssm, phenylmethyl 2-methylprop-2-enoate, poly benzylmethacrylate, bzma, methacrylic acid benzyl
PubChem CID 17236
IUPAC navn benzyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl methacrylate
Navn note stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 1.04
Kogepunkt 231°C to 233°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Brydningsindeks 1.514
Mængde 50 g
Beilstein 2045924
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 176.22
Procent renhed 98%