Få mere at vide
Benzyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl methacrylate |
| CAS | 2495-37-6 |
| Molekylær formel | C11H12O2 |
| MDL nummer | MFCD00053684 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | CC(C(OCC1=CC=CC=C1)=O)=C |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.21 |
| Procent renhed | 98% |