Få mere at vide
Benzyl Mercaptan, TRC
Artikelnummer. 30331119
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30331119 10 g
1 options
Artikelnummer. 30331119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28550510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Mercaptan
CAS 100-53-8
Molekylær formel C7 H8 S
Mængde 10 g
Synonym α-Toluenethiol (7CI,8CI), (Mercaptomethyl)benzene, Benzyl hydrosulfide, Benzyl mercaptan, Benzylthiol, Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate-Benzyl mercaptan copolymer, GMP 800, NSC 41897, Phenylmethanethiol, Phenylmethyl mercaptan, Thiobenzyl alcohol, α-Mercaptotoluene, α-Toluolthiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
InChI formel InChI=1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMIL SCc1ccccc1
IUPAC navn phenylmethanethiol
Molekylvægt (g/mol) 124.2
Formel vægt 124.0347