Få mere at vide
Benzylmercaptan, polymerunderstøttet, 1% krydsbundet, 100-200 mesh, 2,0-4,0 mmol/g på poly(styren-divinylbenzen)
Artikelnummer. 11420790
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420790 2 g 2g
11430790 10 g 10g
11440790 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044466.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-53-8
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.20
MDL nummer MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI nøgle UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC navn phenylmethanthiol
SMIL SCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl mercaptan
Navn note Polymer supported, 1% cross-linked, 2.0 to 4.0 mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene)
Farve Pink til hvid
Maskestørrelse 100 to 200 Mesh
Mængde 2 g
Fysisk form Perler