Få mere at vide
Benzylmercaptan, 99%
Description
En almindelig laboratoriealkylthiol, som kan bruges som en kilde til thiolfunktion. Det finder også, at det bruges som en lugtstof, syntetisk smag og som en bakteriostat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En almindelig laboratoriealkylthiol, som kan bruges som en kilde til thiolfunktion. Det finder også, at det bruges som en lugtstof, syntetisk smag og som en bakteriostat.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl mercaptan |
| Smeltepunkt | °C til 30 °C |
| Tæthed | 1.053 |
| Kogepunkt | 194 °C til 195 °C |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Brydningsindeks | 1.576 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 605864 |
| Show More |
Safety and Handling
- Benzyl mercaptan
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanethiol