Få mere at vide
Benzylmercaptan, 99%
Artikelnummer. 10095980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10095980 500 g Glasflaske 500g
10239370 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10095980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421265000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-53-8
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.20
MDL nummer MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI nøgle UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC navn phenylmethanthiol
SMIL SCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl mercaptan
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -29 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0580g/mL
Kogepunkt 195 °C
Flammepunkt 70 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2SH
Brydningsindeks 1,5735 til 1,5775
Mængde 500 g
Beilstein 06, IV, 2632
Merck Index 15, 9475
Specifik vægtfylde 1.058
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 124.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske