Få mere at vide
Benzyl L-laktat, 97%
Beskrivelse
Benzyl L-lactat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzyl L-lactat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares køligt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl L-lactate |
| Tæthed | 1.12 |
| Kogepunkt | 105 °C til 109 °C (0,1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.513 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2048925 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Optisk rotation | −12,9° (c=3,1 i methanol) |
| Formel vægt | 180.2 |
| Vis mere |