Få mere at vide
Benzyl L-laktat, 97%
Artikelnummer. 11486820
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486820 5 g 5g
11496820 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14645.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56777-24-3 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Benzyl L-lactat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyl L-lactat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares køligt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56777-24-3
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00209546
InChI nøgle ZYTLPUIDJRKAAM-QMMMGPOBSA-N
Synonym benzyl s---lactate, benzyl l-lactate, benzyl s-lactate, s---lactic acid benzyl ester, benzyl 2s-2-hydroxypropanoate, benzyl-l-lactate, s-benzyllactate, s-benzyl lactate, s-lactic acid benzyl ester, 2s-lactic acid benzyl ester
PubChem CID 11052238
IUPAC navn benzyl (2S)-2-hydroxypropanoat
SMIL CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl L-lactate
Tæthed 1.12
Kogepunkt 105°C to 109°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.513
Mængde 5 g
Beilstein 2048925
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Optisk rotation −12.9° (c=3.1 in Methanol)
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%