Få mere at vide
Benzylisothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30134928
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134928 50 g
30005009 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28150050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-78-6
Molekylær formel C8 H7 N S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Synonym Isothiocyanic Acid Benzyl Ester, (Isothiocyanatomethyl)benzene, 1-(Isothiocyanatomethyl)benzene, AB 2, Benzyl Mustard Oil, NSC 118976, Phenylmethyl Isothiocyanate, Tromacaps, Tromalyt, Urogran;
IUPAC navn isothiocyanatomethylbenzen
SMIL S=C=NCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Isothiocyanate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Formel vægt 149.0299