Få mere at vide
Benzyl Isothiocyanate-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Isothiocyanate-d7 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |