Få mere at vide
Benzylisothiocyanat, 98%
Beskrivelse
Benzylisothiocyanat anvendes i en syntese af 2-phenylpyrimidin-4-thioner fra Benzoylacetonitril. Benzylisothiocyanat er blevet anvendt til fremstilling af S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathion og S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cystein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzylisothiocyanat anvendes i en syntese af 2-phenylpyrimidin-4-thioner fra Benzoylacetonitril. Benzylisothiocyanat er blevet anvendt til fremstilling af S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathion og S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cystein.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.125 |
| Kogepunkt | 242 °C til 243 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.603 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 386135 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Benzyl isothiocyanate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyl isothiocyanate