Få mere at vide
Benzylisothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11487237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487237 5 g 5g
11497237 25 g 25g
11407247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15008.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 622-78-6 | C8H7NS | 149,211 g/mol
Benzylisothiocyanat anvendes i en syntese af 2-phenylpyrimidin-4-thioner fra Benzoylacetonitril. Benzylisothiocyanat er blevet anvendt til fremstilling af S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathion og S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cystein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylisothiocyanat anvendes i en syntese af 2-phenylpyrimidin-4-thioner fra Benzoylacetonitril. Benzylisothiocyanat er blevet anvendt til fremstilling af S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathion og S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cystein.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-78-6
Molekylær formel C8H7NS
Molekylvægt (g/mol) 149.211
MDL nummer MFCD00004819
InChI nøgle MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl benzene, benzyl mustard oil, benzylisothiocyanate, benzylsenfoel, tromacaps, tromalyt, urogran, isothiocyanic acid, benzyl ester, benzyl-isothiocyanate
PubChem CID 2346
ChEBI CHEBI:17484
IUPAC navn isothiocyanatomethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl isothiocyanate
Tæthed 1.125
Kogepunkt 242°C to 243°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.603
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 386135
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 149.22
Procent renhed 98%