Få mere at vide
Benzylisocyanid, 98%
Artikelnummer. 11962411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11962411 25 g Glasflaske 25g
10763583 1 g Glasflaske 1g
10622793 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11962411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158390250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 10340-91-7 | C8H7N | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10340-91-7
Molekylær formel C8H7N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00000004
InChI nøgle RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene
PubChem CID 82558
IUPAC navn isocyanmethylbenzen
SMIL [C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl isocyanide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9620g/mL
Kogepunkt 105,0 °C til 106,0 °C (75,0 mmHg)
Flammepunkt 79 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2NC
Brydningsindeks 1,5200 til 1,5220
Mængde 25 g
Beilstein 12,1041
Specifik vægtfylde 0.962
Formel vægt 117.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl isocyanide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.