Få mere at vide
Benzylisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30333524
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30333524 25 g
1 options
Artikelnummer. 30333524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27979525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Isocyanate
CAS 3173-56-6
Molekylær formel C8H7NO
Mængde 25 g
Synonym (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Benzyl isocyanate, NSC 118415, Phenylmethyl isocyanate, alpha-Isocyanatotoluene
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SMIL O=C=NCc1ccccc1
IUPAC navn isocyanatomethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Formel vægt 133.0528