Få mere at vide
Benzylisocyanat, 98%
Beskrivelse
Benzylisocyanat, bruges som en beskyttet ammoniakækvivalent i stereoselektiv ringåbning af chirale 2,3-epoxyalkoholer (fra Sharpless asymmetrisk epoxidation). Nøgletrinet i sekvensen involverer intramolekylær ringslutning af carbamatmellemproduktet. Det bruges også i en multikomponent, stereospecifik syntese af 1,3-oxazinan-2,4-dioner under anvendelse af et Al-salph-kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzylisocyanat, bruges som en beskyttet ammoniakækvivalent i stereoselektiv ringåbning af chirale 2,3-epoxyalkoholer (fra Sharpless asymmetrisk epoxidation). Nøgletrinet i sekvensen involverer intramolekylær ringslutning af carbamatmellemproduktet. Det bruges også i en multikomponent, stereospecifik syntese af 1,3-oxazinan-2,4-dioner under anvendelse af et Al-salph-kompleks.
Opløselighed Det hydrolyseres med vand
.
Noter
Fugt- og varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra alkoholer, aminer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl isocyanate |
| Tæthed | 1.078 |
| Kogepunkt | 53 °C til 54 °C (0,8 mmHg) |
| Flammepunkt | 43 °C (109 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Lineær formel | C6H5CH2NCO |
| Brydningsindeks | 1.525 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3080 |
| Beilstein | 636508 |
| Vis mere |