Få mere at vide
Benzylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 11317775
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317775 1 g 1g
11327775 5 g 5g
11337775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02633.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3173-56-6 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Benzylisocyanat, bruges som en beskyttet ammoniakækvivalent i stereoselektiv ringåbning af chirale 2,3-epoxyalkoholer (fra Sharpless asymmetrisk epoxidation). Nøgletrinet i sekvensen involverer intramolekylær ringslutning af carbamatmellemproduktet. Det bruges også i en multikomponent, stereospecifik syntese af 1,3-oxazinan-2,4-dioner under anvendelse af et Al-salph-kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylisocyanat, bruges som en beskyttet ammoniakækvivalent i stereoselektiv ringåbning af chirale 2,3-epoxyalkoholer (fra Sharpless asymmetrisk epoxidation). Nøgletrinet i sekvensen involverer intramolekylær ringslutning af carbamatmellemproduktet. Det bruges også i en multikomponent, stereospecifik syntese af 1,3-oxazinan-2,4-dioner under anvendelse af et Al-salph-kompleks.
Opløselighed Det hydrolyseres med vand
.
Noter
Fugt- og varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3173-56-6
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00009701
InChI nøgle YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isocyanate, isocyanatomethyl benzene, benzylisocyanate, isocyanic acid benzyl ester, benzene, isocyanatomethyl, 1-isocyanatomethyl benzene, phenylmethyl isocyanate, unii-8i2li357gq, phenylmethanisocyanate
PubChem CID 76639
IUPAC navn isocyanatomethylbenzen
SMIL O=C=NCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl isocyanate
Tæthed 1.078
Kogepunkt 53°C to 54°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lugt Pungent
Lineær formel C6H5CH2NCO
Brydningsindeks 1.525
Mængde 1 g
FN nummer UN3080
Beilstein 636508
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes with water.
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98%