Få mere at vide
Benzyl isobutyrate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11302296
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302296 50 g 50g
11312296 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05930.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-28-6
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.231
MDL nummer MFCD00048315
InChI nøgle UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isobutyrate, benzyl isobutanoate, benzyl 2-methylpropionate, phenylmethyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid, benzyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2-methyl propionate, benzylester kyseliny isomaselne, unii-p98pe45v9m, benzyl isobutyrate natural
PubChem CID 7646
IUPAC navn benzyl 2-methylpropanoate
SMIL CC(C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl isobutyrate
Tæthed 1.005
Kogepunkt 228°C to 230°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.489
Mængde 50 g
Beilstein 1869299
Formel vægt 178.23
Procent renhed ≥98%