missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl Glycolate, TRC

Artikelnummer. 30345636
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345636 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345636 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27705025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl Glycolate
CAS 30379-58-9
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 25 g
Synonym Glycolic Acid Benzyl Ester (8CI), Benzyl 2-Hydroxyacetate, Benzyl glycolate, Hydroxyacetic Acid Benzyl Ester, Hydroxy Acetic Acid Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
SMIL OCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl 2-hydroxyacetate
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.