Få mere at vide
Benzyl glycinate hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11469370
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469370 5 g 5g
11459370 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469370 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50247.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2462-31-9 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2462-31-9
Molekylær formel C9H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.65
MDL nummer MFCD00035442
InChI nøgle VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11701227
IUPAC navn benzyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl glycinate hydrochloride
Smeltepunkt 139°C to 140°C
Lineær formel H2NCH2CO2CH2C6H5·HCl
Mængde 5 g
Formel vægt 201.65
Procent renhed 98%