Få mere at vide
Benzyl glycinate hydrochloride, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl glycinate hydrochloride |
| Smeltepunkt | 139°C to 140°C |
| Lineær formel | H2NCH2CO2CH2C6H5·HCl |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 201.65 |
| Procent renhed | 98% |