Få mere at vide
Benzyldimethylphosphonoacetat, 98%
Artikelnummer. 10669414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10669414 5 g Glasflaske 5g
10260033 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10669414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387370050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57443-18-2 | C11H15O5P | 258,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57443-18-2
Molekylær formel C11H15O5P
Molekylvægt (g/mol) 258.21
MDL nummer MFCD01872507
InChI nøgle QYLGNJMIOVHLQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl dimethylphosphonoacetate, benzyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl dimethyl phosphonoacetate, dimethyl benzyloxycarbonyl methyl phosphonate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, phenylmethyl ester, acmc-209ly9, benzyl dimethylphosphonoethanoate, dimethyl cbz-methyl phosphonate, benzyl dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl-2-dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 2773759
IUPAC navn benzyl-2-dimethoxyphosphorylacetat
SMIL COP(=O)(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl dimethyl phosphonoacetate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Brun
Kogepunkt 148,0 °C til 150,0 °C (0,1 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2P(O)CH2C(O)OCH2C5H5
Brydningsindeks 1,5050 til 1,5070
Mængde 5 g
Formel vægt 258.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl dimethyl phosphonoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.