Få mere at vide
Benzyl-d7 Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl-d7 Chloride |
| CAS | 59502-05-5 |
| Molekylær formel | C7 D7 Cl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2 |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1-[chloro(dideuterio)methyl]-2,3,4,5,6-pentadeuterio-benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.63 |
| Formel vægt | 133.0676 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |