missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl-d7 Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl-d7 Bromide |
| CAS | 35656-93-0 |
| Molekylær formel | C7 D7 Br |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(bromomethyl-d2)- (ACI), 6-(Bromomethyl-d2)benzene-1,2,3,4,5-d5 (ACI), Benzene-d5, (bromomethyl-d2)- (9CI), (Bromomethyl-d2)benzene-d5, 1-[Bromo(dideuterio)methyl]-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene, Benzyl-d7 bromide, Benzyl bromide-d7, Benzyl bromide-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Br |
| IUPAC navn | 1-[bromo(dideuterio)methyl]-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.0776 |
| Formel vægt | 177.0171 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?