Få mere at vide
Benzyl-d7-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzylamine-D7 Hydrochloride |
| CAS | 352431-27-7 |
| Molekylær formel | C7 D7 H2 N . Cl H |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-d5-methan-d2-amine, hydrochloride (9 CI), Benzene-d5-methan-d2-amine hydrochloride, Benzyl-d7-amine hydrochloride, Benzylamine-d7 hydrochloride, Benzylamine-D7 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5 H,6,8H2;1 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.6571 |
| Formel vægt | 150.0941 g/mol |
| Vis mere |