Få mere at vide
Benzyl-d5 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl-d5 Chloride |
| CAS | 68661-11-0 |
| Molekylær formel | C7 D5 H2 Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-(Chloromethyl)benzene-1,2,3,4,5-d5, alpha-Chlorotoluene-d5, 1-Chloromethylbenzene-d5, Benzyl Chloride-d5, Chlorophenylmethane-d5, NSC 8043-d5, Phenylmethyl Chloride-d5, Tolyl Chloride-d5, ω-Chlorotoluene-d5, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(chloromethyl)-, Benzene-d5, (chloromethyl)- (9CI), Benzyl chloride (ring-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCl)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-(chloromethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.61 |
| Formel vægt | 131.055 |