Få mere at vide
Benzyl-d5 Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl-d5 Bromide |
| CAS | 71258-22-5 |
| Molekylær formel | C7 2H5 H2 Br |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(bromomethyl)-, Benzene-d5, (bromomethyl)- (9CI), 6-(Bromomethyl)benzene-1,2,3,4,5-d5, 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene, 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzyl bromide, Benzyl Bromide-D5 (phenyl-D5), Benzyl-d5 Bromide, Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CBr)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.07 |
| Formel vægt | 175.0045 |