Få mere at vide
Benzyl-α,α-d2 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl-Alpha,Alpha-d2 Alcohol |
| CAS | 21175-64-4 |
| Molekylær formel | C7H6D2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzyl-α,α-d2 alcohol (6CI','7CI','8CI), 1,1-d2-Phenylmethanol, [α,α-2H2]Benzyl alcohol, Benzenemethanol-α,α-d2, α,α-Dideuteriobenzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6D2 |
| SMIL | OC([2H])([2H])C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | phenylmethan-d2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.15 |
| Formel vægt | 110.07 |