missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl D-Glucuronate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl D-Glucuronate |
| CAS | 135970-30-8 |
| Molekylær formel | C13 H16 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | D-Glucuronic acid, phenylmethyl ester, Benzyl D-glucuronate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O7/c14-8-9(15)11(20-12(17)10(8)16)13(18)19-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-12,14-17H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12?/m0/s1 |
| SMIL | OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl (2S,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.26 |
| Formel vægt | 284.0896 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?