Få mere at vide
Benzyl D-Glucopyranoside (alpha & beta Mixture) (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl D-Glucopyranoside (An alpha-beta mixture) |
| CAS | 34246-23-6 |
| Molekylær formel | C13H18O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phenylmethyl D-Glucopyranoside (alpha & beta Mixture) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O6/c14-6-9-10(15)11(16)12(17)13(19-9)18-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-17H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-,13?/m1/s1 |
| SMIL | O(CC1=CC=CC=C1)C2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylmethoxyoxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vægt | 270.1103 |