Få mere at vide
Benzyl Cyanomethylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Cyanomethylcarbamate |
| CAS | 3589-41-1 |
| Molekylær formel | C10H10N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13) |
| SMIL | O=C(NCC#N)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl N-(cyanomethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vægt | 190.0742 |