missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl Cyanomethylcarbamate, TRC

Artikelnummer. 30341098
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341098 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB130295500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl Cyanomethylcarbamate
CAS 3589-41-1
Molekylær formel C10H10N2O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13)
SMIL O=C(NCC#N)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl N-(cyanomethyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 190.19
Formel vægt 190.0742
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.