Få mere at vide
Benzylcyanoacetat, 97%
Artikelnummer. 11356936
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356936 100 g 100g
11346936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06644.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 14447-18-8 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14447-18-8
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00051719
InChI nøgle RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl cyanoacetate, acetic acid, cyano-, phenylmethyl ester, cyanoacetic acid benzyl ester, benzyl-cyanoacetate, acetic acid, cyano-, benzyl ester, acmc-20alph, phenylmethyl 2-cyanoacetate, cyano-acetic acid benzyl ester, benzyl ester of cyanoacetic acid
PubChem CID 560818
IUPAC navn benzyl-2-cyanoacetat
SMIL O=C(CC#N)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl cyanoacetate
Smeltepunkt 26 °C til 30 °C
Kogepunkt 140 °C (0,8 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.5195
Mængde 100 g
Beilstein 2096578
Formel vægt 175.18
Procent renhed 97%