Få mere at vide
Benzyl cyanide, 99+%
Artikelnummer. 11965611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11965611 2.5 L 2.5 L
10574121 500 mL 500ml
10479100 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180940025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-29-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-29-4
Molekylvægt (g/mol) 117.15
InChI nøgle SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-phenylacetonitril
SMIL N#CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl cyanide
Smeltepunkt -24.0°C
Tæthed 1.0100 g/mL
Kogepunkt 233.0°C to 234.0°C
Flammepunkt 102°C
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7N
Lineær formel C6H5CH2CN
Brydningsindeks 1.5220 to 1.5240
Mængde 2.5 L
Beilstein 09, 441
Merck Index 15, 1134
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formel vægt 117.15