Få mere at vide
Benzyl cyanide, 99+%
Artikelnummer. 10574121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10574121 500 mL 500ml
10479100 1 L 1 L
11965611 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10574121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180945000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 140-29-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-29-4
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl cyanide
Smeltepunkt -24.0°C
Tæthed 1.0100 g/mL
Kogepunkt 233.0°C to 234.0°C
Flammepunkt 102°C
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7N
Lineær formel C6H5CH2CN
Brydningsindeks 1.5220 to 1.5240
Mængde 500 mL
Beilstein 09, 441
Merck Index 15, 1134
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formel vægt 117.15
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302-ved kontakt med huden: .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P352-Vask med rigeligt vand/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl cyanide