Få mere at vide
Benzylcinnamat, TRC
Artikelnummer. 30346932
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30346932 5 g
1 options
Artikelnummer. 30346932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1304335G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl cinnamate
CAS 103-41-3
Molekylær formel C16 H14 O2
Mængde 5 g
Synonym Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403
InChI formel InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2
SMIL O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
IUPAC navn benzyl 3-phenylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Formel vægt 238.0994