Få mere at vide
Benzylcinnamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl cinnamate |
| CAS | 103-41-3 |
| Molekylær formel | C16 H14 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2 |
| SMIL | O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl 3-phenylprop-2-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vægt | 238.0994 |