Få mere at vide
Benzylcinnamat, 99%
Artikelnummer. 10180212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10180212 5 g Glasflaske 5g
10697162 100 g Glasflaske 100g
10607172 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10180212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215290050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-41-3
Molekylær formel C16H14O2
Molekylvægt (g/mol) 238.29
MDL nummer MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI nøgle NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Synonym benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC navn benzyl (Z)-3-phenylprop-2-enoat
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl cinnamate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33 °C til 37 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 195 °C til 200 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCO2CH2C6H5
Brydningsindeks 1,4025 til 1,4045
Mængde 5 g
Beilstein 09, 584
Merck Index 15, 1133
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, æter og olier, praktisk talt uopløselige i propylenglykol og glycerin
Formel vægt 238.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk masse eller væske efter smeltning